5.04314
Bortezomib
≥98% (LC/MS), solid, 20S proteasome inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Bortezomib, (R)-3-Methyl-1-((S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carboxamido)propanamido)butylboronic acid, BTZ, LDP-341, LDP341, MG341, MLN-341, MLN341, PS341, Proteasome Inhibitor XXII, PS-341, MG-341, Pyz-Phe-boroLeu, BTZ, LDP-341, LDP341, MG341, MLN-341, MLN341, PS341, Proteasome Inhibitor XXII, PS-341, MG-341, Pyz-Phe-boroLeu, (R)-3-Methyl-1-((S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carboxamido)propanamido)butylboronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Bortezomib,
Saggio
≥98% (LC/MS)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 2 mg/mL (with sonication)
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C19H25BN4O4/c1-13(2)10-17(20(27)28)24-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)23-19(26)16-12-21-8-9-22-16/h3-9,12-13,15,17,27-28H,10-11H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-,17-/m0/s1
GXJABQQUPOEUTA-RDJZCZTQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Cell permeable and enables targeted action
- Allows reversible modulation of cellular processes
Confezionamento
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Tamatani, T., et al. 2013. Int. J. Oncol.42, 935.
Beck, P., et al. 2012. J. Biol. Chem.393, 1101.
Fang, H.T., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.109, 2521.
Chen, D., et al. 2011. Curr. Cancer Drug Targets11, 239.
Demo, S.D., et al. 2007. Cancer Res.67, 6383.
Adams, J., et al. 1999. Cancer Res.59, 2615.
Teicher, B.A., et al. 1999. Clin. Cancer Res.5, 2638.
Adams, J., et al. 1998. Bioorg. Med. Chem. Lett.8, 333.
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.