Documenti fondamentali
SML1380
Sigma-Aldrich
Sacubitril calcium salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R,4S)-4-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-4-[(p-phenylphenyl)methyl]-2-methylbutanoic acid ethyl ester, 4-[[(2S,4R)-5-Ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid calcium salt, 4-{[(2S,4R)-1-(4-Biphenylyl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-2-pentanyl]amino}-4-oxobutanoic acid; (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl)amino]-2-methylpentanoic acid ethyl ester, AHU-377 calcium salt, AHU377 calcium salt
Scegli un formato
5 MG
128,00 €
25 MG
504,00 €
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
128,00 €
25 MG
504,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H28NO5 · 0.5Ca
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.52
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Ca+2].N([C@@H](C[C@@H](C)C(=O)OCC)Cc3ccc(cc3)c4ccccc4)C(=O)CCC(=O)[O-].N([C@@H](C[C@@H](C)C(=O)OCC)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)C(=O)CCC(=O)[O-]
InChI
DDLCKLBRBPYKQS-OXXXZDCLSA-L
Azioni biochim/fisiol
Sacubitril (AHU377) is a prodrug inhibitor of the membrane metallo-endopeptidase neprilysin.
Sacubitril (AHU377) is a prodrug inhibitor of the membrane metallo-endopeptidase neprilysin. Sacubitril forms half of the heart failure combination drug LCZ696, along with the angiotensin-receptor blocker Valsartan. Sacubitril (AHU377) is cojnverted by esterases into the active inhibitor LBQ657, which prevents neprilysin′s degradation of atrial and brain natriuretic peptide, two blood pressure lowering peptides. The AHU377 valsartan combination drug LCZ696 showed a reduction in the risk of cardiovascular death of 20% compared to the standard ACE inhibitor enalapril, and also a 21% drop in the risk of hospitalization.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
  1. what is the meaning for content of water 2.0 mol? I need it in %, thanks
    1 risposta
    1. You would use the ratio of anhydrous molecular weight/hydrated molecular weight. You can then take that value and subtract it from 1. For 2 moles water that would be 430.52/466.52=~0.9228 1-.9228 =0.0772 or 7.72% water.