467839
Bismuth(III) nitrate pentahydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Bismuth trinitrate pentahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: bismuth
reagent type: catalyst
Impurezze
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
P. eboll.
75-80 °C (lit.)
Punto di fusione
30 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ag: ≤0.001%
As: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.002%
Stringa SMILE
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges