Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 72,10 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 298,00 € |
Informazioni su questo articolo
72,10 €
Nome del prodotto
Nefopam hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
mp
260 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN1CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
InChI
1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H
InChI key
CNNVSINJDJNHQK-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility H2O: 10 mg/mL at 60 °C | solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility H2O: >5 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated, protect from light | storage condition - | storage condition desiccated, protect from light |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?