Vai a
S8688
SR 59230A
≥98% (HPLC), powder, β3-Adrenoceptor antagonist
Sinonimo/i:
3-(2-Ethylphenoxy)-1-[[(1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-yl]amino]-(2S)-2-propanol oxalate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
191,00 €
162,35 €
25 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
792,00 €
673,20 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27NO2 · C2H2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.48
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
162,35 €
Prezzo di listino191,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
SR 59230A, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.CCc1ccccc1OC[C@@H](O)CN[C@H]2CCCc3ccccc23
InChI
1S/C21H27NO2.C2H2O4/c1-2-16-8-4-6-13-21(16)24-15-18(23)14-22-20-12-7-10-17-9-3-5-11-19(17)20;3-1(4)2(5)6/h3-6,8-9,11,13,18,20,22-23H,2,7,10,12,14-15H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t18-,20-;/m0./s1
InChI key
XTBQNQMNFXNGLR-MKSBGGEFSA-N
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Application
SR 59230A was used in the identification of β-adrenoceptors in rat aorta.3 It was tested as a potential therapeutic agent in improving cardiac function in rat model of heart failure.4
Biochem/physiol Actions
SR 59230A is a β3-adrenoceptor antagonist. It has high affinity for the β3 adrenoceptors occurring in human gut that affect the function of human colonic circular smooth muscle.1 It is reported that SR 59230A inhibits the Kir2.1-2.3 cardiac potassium channels.2
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0581SML1913G0798
SR 59230A ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
S8688
SR 59230A
SR 58894A ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0581
SR 58894A
ASB14780 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1913
ASB14780
GSK1016790A ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G0798
GSK1016790A
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
white to beige
color
white
originator
Sanofi Aventis
originator
-
originator
-
originator
GlaxoSmithKline
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)