Vai a
SML2302
Vildagliptin
≥98% (HPLC), dipeptidyl peptidase 4 inhibitor, powder
Sinonimo/i:
Vildagliptin, (2S)-1-[[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile, LAF-237, NVP-LAF237, (S)-1-(((1R,3R,5R,7S)-3-hydroxyadamantan-1-yl)glycyl)pyrrolidine-2-carbonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
74,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
287,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H25N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
74,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Vildagliptin, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -81 to -91°, c = 0.1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#C[C@H]1N(CCC1)C(CN[C@@](C[C@]2([H])C3)(C[C@@](C2)([H])C4)C[C@@]34O)=O
InChI
1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2/t12-,13+,14-,16+,17-/m0/s1
InChI key
SYOKIDBDQMKNDQ-NHMCJKAESA-N
Application
Vildagliptin has been used:
  • as a dipeptidyl peptidase-4 (DPP4) inhibitor to study its effects on endoplasmic reticulum (ER) pathway under diabetic conditions
  • in pharmacological inhibition to investigate the kinetics of transposable element (TE) desilencing and confirm its dependence on DPF-3 (a P-granule-localized N-terminal dipeptidase) enzymatic activity
  • to study its electrochemical properties and determination in biological fluid and drug forms
Biochem/physiol Actions
Vildagliptin ia a selective inhibitor of dipeptidyl peptidase 4 (DPP4). This enzyme breaks down the incretins GLP-1 and GIP, gastrointestinal hormones that are released in response to a meal. By preventing GLP-1 and GIP inactivation, GLP-1 and GIP are able to potentiate the secretion of insulin and suppress the release of glucagon by the pancreas.
Vildagliptin may participate in lipid metabolism. It plays a key role in attenuating postprandial hypertriglyceridemia, reducing serum triglycerides, apolipoprotein B, and blood total cholesterol levels. Vildagliptin is used in diabetes mellitus type 2 (DM2) therapy and may also possess vasculoprotective properties. Vildagliptin also helps to improve mitochondrial dysfunction caused by diabetes.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0723I1911SML2502
Vildagliptin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2302
Vildagliptin
ML252 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0723
ML252
IU1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
I1911
IU1
MF-095 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2502
MF-095
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
, light to dark purple
color
off-white to light brown
color
white to beige
optical activity
[α]/D -81 to -91°, c = 0.1 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)