Documenti fondamentali
SML1148
Sigma-Aldrich
YIL-781 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-(4-Fluorophenoxy)-2-methyl-3-[[(3S)-1-(1-methylethyl)-3-piperidinyl]methyl]-4(3H)-quinazolinone hydrochloride
Scegli un formato
5 MG
141,00 €
25 MG
357,00 €
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
141,00 €
25 MG
357,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H28FN3O2 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.50 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
, white to yellow to light brown
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)N(CCC1)C[C@H]1CN(C(C)=N2)C(C3=C2C=CC(OC4=CC=C(F)C=C4)=C3)=O.Cl
InChI
1S/C24H28FN3O2.ClH/c1-16(2)27-12-4-5-18(14-27)15-28-17(3)26-23-11-10-21(13-22(23)24(28)29)30-20-8-6-19(25)7-9-20;/h6-11,13,16,18H,4-5,12,14-15H2,1-3H3;1H/t18-;/m0./s1
QQGRMONBDBMLSP-FERBBOLQSA-N
Applicazioni
YIL-781 has been used as a ghrelin receptor (GHSR) antagonist in combination with methanandamide (mAEA) to study its effect on gastric vagal afferent mechanosensitivity.[1]
Azioni biochim/fisiol
YIL-781 is a Ghrelin receptor antagonist.
YIL-781 is a potent antagonist (Ki = 17 nM) of the growth hormone secretagogue receptor (GHS-R1). YIL-781 blocks ghrelin-induced reduction of insulin secretion in rat islets. In vivo, the compound YIL-781 improves glucose tolerance and reduces weight gain.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)