Vai a
A9459
Apamin
synthetic, ≥97% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
395,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C79H131N31O24S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
2027.34
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
395,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H]2CCC[N@H]2C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H]3CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N3)NC1=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc4cnc[nH]4)C(N)=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C79H131N31O24S4/c1-35(2)26-49-70(127)107-51-31-136-135-30-41(81)63(120)105-50(28-57(84)114)71(128)108-53(73(130)99-42(12-7-8-22-80)64(121)96-38(5)77(134)110-25-11-15-54(110)75(132)102-47(18-21-58(115)116)69(126)109-59(39(6)111)76(133)95-37(4)62(119)104-49)33-138-137-32-52(106-66(123)44(14-10-24-92-79(88)89)98-65(122)43(13-9-23-91-78(86)87)97-61(118)36(3)94-72(51)129)74(131)101-45(16-19-55(82)112)67(124)100-46(17-20-56(83)113)68(125)103-48(60(85)117)27-40-29-90-34-93-40/h29,34-39,41-54,59,111H,7-28,30-33,80-81H2,1-6H3,(H2,82,112)(H2,83,113)(H2,84,114)(H2,85,117)(H,90,93)(H,94,129)(H,95,133)(H,96,121)(H,97,118)(H,98,122)(H,99,130)(H,100,124)(H,101,131)(H,102,132)(H,103,125)(H,104,119)(H,105,120)(H,106,123)(H,107,127)(H,108,128)(H,109,126)(H,115,116)(H4,86,87,91)(H4,88,89,92)/t36-,37-,38-,39+,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,59-/m0/s1
InChI key
YVIIHEKJCKCXOB-STYWVVQQSA-N
Gene Information
rat ... Kcnn1(54261)
General description
Apamin, a bee venom is a polypeptide, that is made of 18 amino acids with two disulfide bridges.
Application
Apamin has been used in microbiological assays for the determination of antimicrobial activity of synthetic apamin and as a standard for MALDI (matrix-assisted laser desorption/ionization matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) and electrospray ionisation mass spectrometry (ESI-MS) analysis.
Biochem/physiol Actions
The only polypeptide neurotoxin that is known to pass the blood-brain barrier. Blocks ATP-type Ca+2-activated K+ channels.
Apamin is a neurotoxin which can pass the blood-brain barrier. In human, it might cause peripheral nerve dysfunction, mainly seen after bee stings.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M5280A9576A7979
Apamin synthetic, ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A9459
Apamin
description
synthetic, ≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC), powder
description
30% in DPBS, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
description
35% in DPBS, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
28-32% total protein basis (UV)
assay
33-37% total protein basis (UV)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... Kcnn1(54261)
Gene Information
human ... CALM1(801), PLA2R1(22925)
mouse ... CALM1(12313), PLA2R1(18779)
rat ... CALM1(24242), PLA2R1(295631)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apamin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)