Documenti fondamentali
SML3127
Sigma-Aldrich
Barbadin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Amino-5-(4-benzylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one, 3-Amino-5-[4-(phenylmethyl)phenyl]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H15N3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N(C=NC2=C1C(C3=CC=C(C=C3)CC4=CC=CC=C4)=CS2)N
InChI
1S/C19H15N3OS/c20-22-12-21-18-17(19(22)23)16(11-24-18)15-8-6-14(7-9-15)10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,11-12H,10,20H2
OCBXPCSXEQQADU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
selective b-arrestin/b2-adaptin inhibitor
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)