Documenti fondamentali
533785
Sigma-Aldrich
Diphenylacetylene-d10
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Tolan-d10
About This Item
Formula condensata:
C6D5C≡CC6D5
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
170 °C/19 mmHg (lit.)
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
electronics
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C#Cc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
JRXXLCKWQFKACW-LHNTUAQVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)