Vai a
B169
BRL 37344 sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), β3-adrenergic receptor agonist, solid
Sinonimo/i:
(±)-(R*,R*)-[4-[2-[[2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]propyl]phenoxy]acetic acid sodium hydrate, BRL 37344A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
151,00 €
128,35 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
588,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21ClNNaO4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.82 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
128,35 €
Prezzo di listino151,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
BRL 37344 sodium salt hydrate, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 18 mg/mL, clear (warmed)
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](Cc1ccc(OCC([O-])=O)cc1)NC[C@H](O)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C19H22ClNO4.Na.H2O/c1-13(21-11-18(22)15-3-2-4-16(20)10-15)9-14-5-7-17(8-6-14)25-12-19(23)24;;/h2-8,10,13,18,21-22H,9,11-12H2,1H3,(H,23,24);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,18+;;/m1../s1
InChI key
YTPAKDODIXRQTF-BNTHFPBMSA-M
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Biochem/physiol Actions
BRL 37344 is a selective β3-adrenoceptor agonist.
BRL 37344 is a selective β3-adrenoceptor agonist. Studies support the hypothesis that there are peripheral β3 adrenergic receptors that can reduce food intake and that central β2 or β3 adrenergic receptors mediate the peripheral effects of the β3 agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Hygroscopic; store desiccated.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C5976P0039SML0178
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: 18 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
red
color
white to beige
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B169-5MG04061832088815
B169-25MG04061833426326