Vai a
U104
UK 14,304
Sinonimo/i:
5-Bromo-N-(2-imidazolin-2-yl)-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, Brimonidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
86,80 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
317,00 €
269,45 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10BrN5
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.13
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
86,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: <0.8 mg/mL, DMSO: >6.5 mg/mL, ethanol: <8 mg/mL (warm), H2O: insoluble
SMILES string
Brc1c(NC2=NCCN2)ccc3nccnc13
InChI
1S/C11H10BrN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17)
InChI key
XYLJNLCSTIOKRM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
UK 14,304 has been used in myenteric neurons to study the inhibition of R-type calcium currents[1]. UK 14,304 has also been used for immunofluorescence microscopy assays[2].
UK 14,304 has been used for the activation of extracellular signal-regulated kinase (ERK) in epicardial coronary artery culture
Biochem/physiol Actions
UK 14,304 is an α2-adrenoceptor agonist. UK 14,304 inhibits hormone-sensitive lipase (HSL) activity and suppresses lipogenesis in adipose tissue.
Features and Benefits
This compound is featured on the α2-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
UK 14,304 is soluble in 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (<0.8 mg/mL), DMSO (>6.5 mg/ml) and ethanol (<8 mg/mL). However, it is insoluble in water.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1184S8822R109
UK 14,304
Sigma-Aldrich
U104
UK 14,304
OF-1 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1184
OF-1
SB-525334 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S8822
SB-525334
Ro 15-4513 solid
Sigma-Aldrich
R109
Ro 15-4513
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: <0.8 mg/mL, ethanol: <8 mg/mL (warm), DMSO: >6.5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.8 mg/mL, H2O: insoluble, methanol: soluble
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA5(2558), GABRA6(2559)
rat ... Gabrg1(140674)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)