Documenti fondamentali
SML0581
Sigma-Aldrich
SR 58894A
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(2-Allylphenoxy)-1-[(1S)-1,2,3,4-tetrahydro-naphth-1-ylamino]-(2 S)-2-propanol hydrochloride, SR58894A
Scegli un formato
5 MG
89,30 €
25 MG
152,00 €
89,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
89,30 €
25 MG
152,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H27NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.92
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
89,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -19 to -25°, c = 1 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Potent, selective antagonist of β-adrenergic receptor.
SR58894A is a potent and selective antagonist of β3-adrenergic receptor.
SR 58894A is also known as (3-(2-allylphenoxy)-1-[(1 S)-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-ylamino]-(2 S)-2-propanol hydrochloride, Kissei). It has the ability to antagonize relaxation, stimulated by isoprenaline.[1]
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pharmacological characterization of beta-adrenoceptor subtypes mediating relaxation in porcine isolated ureteral smooth muscle
Wanajo I et al.
The Journal of Urology, 172(3), 1155-1159 (2004)
Articoli
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.