Vai a
C247
Cyclazosin hydrochloride
solid
Sinonimo/i:
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonyl) decahydroquinoxaline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
263,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H27N5O4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 1.8 mg/mL, methanol: 14 mg/mL, DMSO: 2.5 mg/mL
SMILES string
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(C4CCCCC34)C(=O)c5ccco5
InChI
1S/C23H27N5O4.ClH/c1-30-19-12-14-15(13-20(19)31-2)25-23(26-21(14)24)28-10-9-27(16-6-3-4-7-17(16)28)22(29)18-8-5-11-32-18;/h5,8,11-13,16-17H,3-4,6-7,9-10H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1H
InChI key
SKDIDWRQDBIQBS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α1B-adrenoceptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A0232D9815T4680
description
solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥98% (TLC), powder
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL, H2O: 1.8 mg/mL, methanol: 14 mg/mL
solubility
H2O: insoluble, DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, ethanol: 4 mg/mL, methanol: 20 mg/mL, clear, colorless
color
white
color
-
color
white
color
white to off-white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)