SML0527
Epalrestat
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(5Z)-5-[(2E)-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ylidene]-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
yellow to orange
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H13NO3S2/c1-10(7-11-5-3-2-4-6-11)8-12-14(19)16(9-13(17)18)15(20)21-12/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18)/b10-7+,12-8-
CHNUOJQWGUIOLD-NFZZJPOKSA-N
Applicazioni
- in the dahomey larvae diet fed forDrosophila
- for non-irradiated and X-ray irradiated human aldose reductase
- to test its protective effect in mice with bleomycin-induced pulmonary fibrosis
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3