Documenti fondamentali
114715
Sigma-Aldrich
Phenylhydrazine hydrochloride
≥99%
Sinonimo/i:
Phenylhydrazinium chloride
Scegli un formato
5 G
10,80 €
100 G
56,70 €
500 G
261,00 €
10,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
10,80 €
100 G
56,70 €
500 G
261,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5NHNH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.60
Beilstein:
3594958
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
10,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
solid
Punto di fusione
250-254 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL
Gruppo funzionale
hydrazine
Stringa SMILE
Cl[H].NNc1ccccc1
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Phenylhydrazine hydrochloride is used in the examination of tyrosine phosphorylation of Janus protein tyrosine kinase (JAKs) in the EPO-responsive normal erythroblastoid cells of anemic mice[1].
Azioni biochim/fisiol
Phenylhydrazine hydrochloride causes acute hemolysis when injected intraperitoneally in to wild-type and Hp and Hx single-null mice[2]. It suppresses the horseradish peroxide (HRP) residual activity in tissue sections of animals[3].
Nota sulla preparazione
50 gm of Phenylhydrazine hydrochloride dissolves in 1 mL of water to yield a clear, very faint yellow solution.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Clinton Stewart et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 22(1), 612-629 (2019-12-10)
Cyclophosphamide is widely used to treat children with medulloblastoma; however, little is known about its brain penetration. We performed cerebral microdialysis to characterize the brain penetration of cyclophosphamide (130 mg/kg, IP) and its metabolites [4-hydroxy-cyclophosphamide (4OH-CTX) and carboxyethylphosphoramide mustard (CEPM)]
Phenylhydrazine as inhibitor of horseradish peroxidase for use in immunoperoxidase procedures.
W Straus
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 20(11), 949-951 (1972-11-01)
Y Yamamura et al.
Molecular and cellular biology, 18(3), 1172-1180 (1998-03-06)
Abnormal erythropoietin (EPO)-independent cell growth is induced after infection of erythroid progenitor cells with a polycythemic strain of Friend virus (FVp). Binding of its Env-related glycoprotein (gp55) to the EPO receptor (EPOR) mimics the activation of the EPOR with EPO.
Emanuela Tolosano et al.
Blood, 100(12), 4201-4208 (2002-10-24)
Intravascular hemolysis is associated with several pathologic conditions that include hemoglobinopathies, trauma, malaria, and bacterial infections. Among plasma-protective proteins against oxidative damage caused by red blood cell rupture, haptoglobin and hemopexin are thought to play a crucial role. Haptoglobin and
Jason S Nagati et al.
PloS one, 14(11), e0225105-e0225105 (2019-11-15)
The response to environmental stresses by eukaryotic organisms includes activation of protective biological mechanisms, orchestrated in part by transcriptional regulators. The tri-member Hypoxia Inducible Factor (HIF) family of DNA-binding transcription factors include HIF-2, which is activated under conditions of oxygen
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Can we store aliquots of PHZ (dissolved in PBS) in -20? How long does it remain stable? Thanks!
    1 risposta
    1. This product has not been evaluated for stability in solution. Phenylhydrazine HCl solutions may decompose when exposed to light and air. There are commercially available solutions in water that are packaged in amber glass and have an approximate shelf life of 1 year at room temperature, according to manufacturers. Note that this information has not been validated.
      Utile?
  4. Como puedo saber la fecha de caducidad si no aparece en el CoA?
    1 risposta
    1. This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.