Documenti
SCP0241
Sigma-Aldrich
Spantide II
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C86H104N18O13
Peso molecolare:
1597.86
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥65%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Nicotinoyl-Lys-Pro-3Pal-Pro-Cl-Phe-Asn-Trp-Phe-Trp-Leu-Nle-NH2
Applicazioni
Spantide II, a neurokinin-1 receptor (NK-1R) antagonist, is used to control inflammation especially in skin conditions such as psoriasis and contact dermatitis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3