Documenti fondamentali
SCP0003
Sigma-Aldrich
Proteasome Substrate 1, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
Sinonimo/i:
Z-LLL-AMC, Z-Leu-Leu-Leu-AMC
Scegli un formato
5 MG
185,00 €
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
185,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H48N4O7
Peso molecolare:
648.79
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Proteasome Substrate 1, fluorogenic,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥80%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Z-Leu-Leu-Leu-AMC
Azioni biochim/fisiol
Z-Leu-Leu-Leu-AMC is a fluorogenic substrate for measuring the chymotrypsin-like peptidase activity of the 20S proteasome.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Oriane Tasta et al.
Free radical biology & medicine, 164, 303-314 (2021-01-16)
Premature placental senescence is a hallmark of pregnancy-related disorders such as intrauterine growth restriction (IUGR) and preeclampsia (PE), two major cause of maternal and neonatal morbidity and mortality. Oxidative stress and lipid peroxidation are involved in the pathogenesis of PE
S Tsubuki et al.
Biochemical and biophysical research communications, 196(3), 1195-1201 (1993-11-15)
A tripeptide aldehyde protease inhibitor, benzyloxycarbonyl(Z)-Leu-Leu-leucinal (ZLLLa1), initiates neurite outgrowth in PC12 cells at an optimal concentration of 30nM. This result suggests the existence of a protease which regulates neurite formation in PC12 cells. We report here an attempt to