Documenti fondamentali
SCP0006
Sigma-Aldrich
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC
≥95% (HPLC), lyophilized
Scegli un formato
5 MG
260,00 €
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
260,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H40N10O6
Peso molecolare:
600.67
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥62%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)