Documenti fondamentali
539149
Sigma-Aldrich
Proteasome Substrate VI, Fluorogenic
A fluorogenic substrate probe useful for assaying trypsin-like activity of proteasome.
Sinonimo/i:
Proteasome Substrate VI, Fluorogenic, Z-ARR-AMC, 2HCl
Scegli un formato
5 MG
114,00 €
114,00 €
Spedizione prevista il26 marzo 2026Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
114,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H44N10O7 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
765.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
114,00 €
Spedizione prevista il26 marzo 2026Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
80% acetic acid: 50 mg/mL
methanol: soluble
Fluorescenza
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A fluorogenic substrate for assaying trypsin-like activity of proteasome. Also serves as a substrate for cathepsin B. Excitation max: 360-380 nm; emission max.: 430-460 nm.
A fluorogenic substrate probe useful for assaying trypsin-like activity of proteasome. Also reported to be a specific substrate for cathepsin B.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Proteasome
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Z-Ala-Arg-Arg-AMC
Stato fisico
Supplied as hydrochloride salt.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for 3 months at -20°C
Altre note
Geier, E., et al. 1999. Science283, 978.
Dick, T.P., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 25637.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1