SCJ4600015
CF™ 488A hydrazide
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Scegli un formato
222,00 €
Scegli un formato
About This Item
222,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
PM
~928 g/mol
Solubilità
H2O: soluble
ε (coefficiente d’estinzione)
70000 at 490 nm
Rapporto di assorbanza
A280/490 nm 0.1
Fluorescenza
λex 488 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 nm (Microscopy laser line)
λex 490 nm; λem 515 nm
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
CF™ dye hydrazides can be used as a fixable polar tracers for visualizing cell morphology,or for gap junction studies. The dyes can be introduced into cells by microinjection. For conjugation to aldehyde or ketone groups (such as carbohydrate molecules after peroxidation with periodate) we recommend using the more reactive CF aminooxy dye forms.
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)