SCJ4600014
CF™ 488A amine
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC), ≥90% (TLC)
Scegli un formato
259,00 €
Scegli un formato
About This Item
259,00 €
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (HPLC)
≥90% (TLC)
Stato
solid
PM
~597 g/mol
Solubilità
DMSO: soluble
ε (coefficiente d’estinzione)
70000 at 490 nm
Rapporto di assorbanza
A280/490 nm 0.1
Fluorescenza
λex 488 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 nm (Microscopy laser line)
λex 490 nm; λem 515 nm
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)