SCJ4600045
CF™ 647 amine
suitable for fluorescence
Scegli un formato
264,00 €
Scegli un formato
About This Item
264,00 €
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
PM
~969 g/mol
ε (coefficiente d’estinzione)
240000 at 650 nm
Rapporto di assorbanza
A280/650 nm 0.03
Fluorescenza
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 650 nm; λem 665 nm
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)