Documenti fondamentali
SBR00014
Sigma-Aldrich
Daptomycin Ready Made Solution
1 mg/mL in DMSO
Sinonimo/i:
N-decanoyl-L-tryptophyl-L-asparaginyl-L-aspartyl-L-threonylglycyl-L-ornithyl-L-aspartyl-D-alanyl-L-aspartylglycyl-D-seryl-threo-3-methyl-L-glutamyl-3-anthraniloyl-L-alanine[egr]1-lactone
Scegli un formato
0.5 ML
179,20 €
179,20 €
Prezzo di listino256,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.5 ML
179,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C72H101N17O26
Numero CAS:
Peso molecolare:
1620.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51102829
NACRES:
NA.76
179,20 €
Prezzo di listino256,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
Streptomyces roseosporus
Livello qualitativo
Descrizione
Ready Made Solution
Stato
liquid
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Concentrazione
1 mg/mL in DMSO
Colore
colorless to faint yellow
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(NCC(N[C@H](CCCN)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(N[C@H](C)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(NC1)=O)=O)=O)=O)=O)[C@@H](NC([C@H](CC(O)=O)NC([C@@H](CC(N)=O)NC([C@H](CC2=CNC3=C2C=CC=C3)NC(CCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)[C@@H](C)OC([C@H](CC(C4=C(N)C=CC=C4)=O)NC([C@@]([C@H](C)CC(O)=O)([H])NC(
InChI
1S/C72H101N17O26/c1-5-6-7-8-9-10-11-22-53(93)81-44(25-38-31-76-42-20-15-13-17-39(38)42)66(108)84-45(27-52(75)92)67(109)86-48(30-59(102)103)68(110)89-61-37(4)115-72(114)49(26-51(91)40-18-12-14-19-41(40)74)87-71(113)60(35(2)24-56(96)97)88-69(111)50(34-90)82-55(95)32-77-63(105)46(28-57(98)99)83-62(104)36(3)79-65(107)47(29-58(100)101)85-64(106)43(21-16-23-73)80-54(94)33-78-70(61)112/h12-15,17-20,31,35-37,43-50,60-61,76,90H,5-11,16,21-30,32-34,73-74H2,1-4H3,(H2,75,92)(H,77,105)(H,78,112)(H,79,107)(H,80,94)(H,81,93)(H,82,95)(H,83,104)(H,84,108)(H,85,106)(H,86,109)(H,87,113)(H,88,111)(H,89,110)(H,96,97)(H,98,99)(H,100,101)(H,102,103)/t35?,36-,37?,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49+,50-,60+,61?/m1/s1
DOAKLVKFURWEDJ-OFNKPWESSA-N
Azioni biochim/fisiol
Daptomycin is a natural cyclic lipopeptide antibiotic found in Streptomyces roseosporus. It is has been found to be effective in treating infections caused by aerobic Gram-positive bacteria. Daptomycin inhibits many antibiotic resistant strains such as methicillin-resistant S. aureus (MRSA), vancomycin-intermediate S. aureus (VISA) and vancomycin-resistant S. aureus (VRSA).[1][2]
The mode of action of daptomycin is quite different from that of any other antibiotic. Daptomycin binds to bacterial membranes and causes a rapid depolarization of membrane potential. This loss of membrane potential causes inhibition of protein, DNA, and RNA synthesis, which results in bacterial cell death.[3][4]
Confezionamento
0.5ML
Nota sulla preparazione
The 1 mg/mL solution may be further diluted in an appropriate buffer prior to use. It is recommended that a fresh dilution be made on the day of use.
Altre note
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Vancomicina ≥85% (Vancomycin B)
Sigma-Aldrich
94747
Vancomicina
Bacitracin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1590
Bacitracin
Rifampicin ≥95% (HPLC), powder or crystals
Sigma-Aldrich
R3501
Rifampicin
vibrant-m
C2700000
Colistina
Surfactin from Bacillus subtilis, ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S3523
Surfactin
[Daptomycin: revitalizing a former drug due to the need of new active agents against grampositive multiresistant bacterias].
Hernandez Marti V, et al.
Revista Espanola de Quimioterapia : Publicacion Oficial de la Sociedad Espanola de Quimioterapia, 20, 261-276 (2007)
Reduced pulmonary surfactant interaction of daptomycin analogs via tryptophan replacement with alternative amino acids.
He Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22, 6248-6251 (2012)
Feng Wang et al.
Gene, 544(2), 208-215 (2014-04-29)
Daptomycin, a novel cyclic lipopeptide antibiotic against Gram-positive bacteria, is produced by Streptomyces roseosporus. Though its biosynthetic mechanism, structural shuffling and fermentation optimization have been extensively studied, little is understood about its production regulation at the transcriptional levels. Here we
Diixa Patel et al.
International journal of antimicrobial agents, 38(5), 442-446 (2011-08-16)
Daptomycin is highly active against Staphylococcus aureus, including multidrug-resistant strains and those with reduced susceptibility to vancomycin. However, daptomycin-non-susceptible (Dap(NS)) strains [minimum inhibitory concentration (MIC) >1mg/L] have been derived clinically and in vitro. The mechanism(s) by which this occurs is