Documenti fondamentali
94747
Sigma-Aldrich
Vancomicina
≥85% (Vancomycin B)
Sinonimo/i:
Vancomycin HCL
Scegli un formato
250 MG
77,70 €
1 G
168,00 €
5 G
563,55 €
77,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
77,70 €
1 G
168,00 €
5 G
563,55 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C66H75Cl2N9O24 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
1485.71
Beilstein:
3704657
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51282703
NACRES:
NA.85
77,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
Streptomyces orientalis
Livello qualitativo
Saggio
≥85% (Vancomycin B)
Stato
powder
Colore
, off-white to brown or White to orange-brown
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@](C)(N)[C@@H](O)[C@@H](C)O2.CN[C@H](CC(C)C)C(=O)NC3[C@H](O)c4ccc(Oc5cc6Oc7ccc(cc7Cl)[C@@H](O)[C@H]8NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC3=O)c(c5)c6)c9ccc(O)c(c9)-c%10c(O)cc(O)cc%10[C@@H](NC8=O)C(O)=O)c(Cl)c4
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
Descrizione generale
Chemical structure: glycopeptide
Applicazioni
Vancomycin has been used to study transcriptional induction of the penicillin-binding protein 2 gene in Staphylococcus aureus[1], the correlation of vancomycin and daptomycin susceptibility in Staphylococcus aureus[2], and the evaluation of telavancin activity in Staphylococcus aureus[3].
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: Impedisce l′incorporazione delle estremità D-alanil-D-alanina dei peptidi NAM/NAG.
Spettro antimicrobico: efficace contro i batteri Gram-positivi
Confezionamento
250mg, 1g, 5g
Altre note
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Handle and store under inert gas.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Gabriel A Russell et al.
STAR protocols, 2(4), 100946-100946 (2021-11-27)
The microbes indigenous to helminth species are a major obstacle to deciphering host-parasite interactions. Repurposing a system of reversible bacterial colonization, we have generated germ-free Heligomosomoides polygyrus bakeri (Hpb) larvae that maintain the sterility of axenic mice upon infection. This protocol
Warren E Rose et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 59(6), 1190-1193 (2007-04-17)
Recently, an association between the accessory gene regulator (agr) in Staphylococcus aureus and the development of vancomycin resistance secondary to suboptimal exposure has been demonstrated. We investigated the relationship of vancomycin with and without gentamicin or rifampicin, and daptomycin in
Helio S Sader et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 64(5), 1024-1028 (2009-09-12)
The bactericidal activities of vancomycin and daptomycin were evaluated in a large collection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) bacteraemia strains from nine major USA medical centres. To evaluate the occurrence of heterogeneous vancomycin-intermediate S. aureus (hVISA) among MRSA strains tolerant
Susan Boyle-Vavra et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 47(3), 1028-1036 (2003-02-27)
We found an increased abundance of pbpB-specific transcripts in vancomycin intermediate-resistant Staphylococcus aureus (VISA) isolates compared with that found in paired, genetically identical, susceptible isolates. This difference in expression cannot be explained by differences in the pbpB promoter sequence. Since
Duodenal infusion of feces for recurrent Clostridium difficile.
Bernhard Ramsauer
The New England journal of medicine, 368(22), 2144-2144 (2013-05-31)
Articoli
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.