N1142
Neomycin
solution, suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
Antibiotic 10676, Neomycin B
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Neomycin solution, with 10 mg/mL neomycin in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Origine biologica
Streptomyces fradiae
Livello qualitativo
Sterilità
0.1 μm filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
liquid
Potenza
8-12 mg per mL
Confezionamento
pkg of 20ML
Concentrazione
10 mg/mL in 0.9% NaCl (neomycin)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
clear
N° accesso UniProt
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]4O[C@@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)[C@H]3O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+/m1/s1
Informazioni sul gene
human ... TERT(7015)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a supplement of autoclaved acidified water for bone marrow transplantation
- for the selection of stable clones
- as a component of artificial sea water (ASWO) medium to remove bacteria from O. tauri cultures
Azioni biochim/fisiol
Mode of action: This product acts by binding to the 30S and 50S subunits, causing miscoding and inhibiting initiation and elongation during protein synthesis. Neomycin also blocks voltage-sensitive Ca2+ channels without affecting the Na+/Ca2+ antiporter in neurons.
Antimicrobial spectrum: Neomycin acts against both gram-positive and gram-negative bacteria
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic