Vai a
CS0013
Red Protease Detection Kit
Fluorescent protease assay, high sensitivity
Sinonimo/i:
Fluorescent Protease Assay Kit, Protease Assay Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
243,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12350000
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
packaging
pkg of 1 kit
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The Red Protease Detection Kit uses TAMRA-casein as a convenient fluorescent substrate for detection of proteases in various samples.
Fluorescence excitation wavelength = 535 nm
Fluorescence emission wavelength = 595 nm
Application
Detection and quantitation of protease activity in samples. Useful for impurity testing.
Detection limit approximately 19 ng/ml, when using a 1 hour incubation with Trypsin as a standard.
Features and Benefits
  • Fluorescence is pH-independent
  • No separation or precipation steps are required
  • High sensitivity and signal-to-noise
Other Notes
CS0013A Trypsin (1 mg/mL): 100 μL
CS0013B Protease AssayBuffer × 2: 30 mL
CS0013C TAMRA-Casein substrate: 280 μL
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)