Documenti fondamentali
SAE0194
Sigma-Aldrich
3xFLAG Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder, purified
Sinonimo/i:
Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, ddddk peptide, dykddddk peptide
Scegli un formato
4 MG
453,00 €
453,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 MG
453,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.43
453,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Purified 3xFLAG® peptide, ≥95% (HPLC), lyophilized powder
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized powder
tecniche
protein extraction: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
The 3X FLAG Peptide is a synthetic peptide of 23 amino acid residues in length. The Asp-Tyr-Lys-Xaa-Xaa-Asp motif is repeated three times in the peptide. Eight amino acids at the C-terminus make up the classic FLAG sequence (Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys).
Applicazioni
For use in competitive elution by affinity chromatography of 3X FLAG fusion proteins either from the ANTI-FLAG M2 monoclonal antibody (F1804) in solution, or bound to agarose on the ANTI-FLAG M2 agarose affinity gel (A2220).
For elution under gentle, mild conditions of 3X FLAG fusion proteins from the ANTI-FLAG M2 affinity gels.
(Note: the 1X FLAG Peptide (F3290) will not elute 3X FLAG fusion proteins from ANTI-FLAG affinity gels.)
Note legali
3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.