F4799
3xFLAG™ Peptide
≥90% (HPLC/MS), lyophilized powder
Sinonimo/i:
Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, Peptide ddddk, Peptide dykddddk
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Peptide 3X FLAG®, lyophilized powder
Saggio
≥90% (HPLC/MS)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Per scoprire tutti i dettagli sul prodotto è possibile consultare il nostro portale suitag FLAG®.
Nota sulla preparazione
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
Protocolli
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
Contenuto correlato
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Tecniche, reagenti e protocolli per la purificazione di proteine ricombinanti mediante tecniche di cromatografia a scambio ionico, di esclusione dimensionale e di affinità.
Tecnologie per l’espressione di proteine ricombinanti in E. coli, cellule di insetti, di lieviti e di mammiferi per la ricerca di base e in supporto alla produzione di agenti terapici e di vaccini.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.