OP95
Anti-BRCA2 (Ab-1) Mouse mAb (2B)
liquid, clone 2B, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Breast Cancer Susceptibility Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BRCA2(675)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation (2 µg)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
MCF7 cells
Altre note
Chen, J., et al. 1998. Mol. Cell2, 317.
Chen, P.L., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 5287.
Marmorstein, L.Y., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13869.
Connor, F., et al. 1997. Nat. Genet.17, 423.
Sharan, S.K., et al. 1997. Nature386, 804.
Ludwig, T., et al. 1997. Genes Dev.11, 1226.
Mizuta, R., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 6927.
Rajan, J.V., et al. 1997. Dev. Biol.184, 385.
Suzuki, A., et al. 1997. Genes Dev.11, 1242.
Wong, A.K.C., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 31941.
Cannon-Albright, L.A. and M.H. Skolnick. 1996. Semin. Oncol.23, 1.
Goggins, M., et al. 1996. Cancer Res.56, 5360.
Stratton, M.R. 1996. Hum. Mol. Genet.5, 1515.
Tavtigian, S.V., et al. 1996. Nat. Genet.12, 333.
Rajan, J.V., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 13078.
Spillman, M.A. and A.M. Bowcock. 1996. Oncogene13, 1639.
Vaughn, J.P., et al. 1996. Cancer Res.56, 4590.
Wooster, R., et al. 1995. Nature378, 789.
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1