The composition of Fusayama/Meyer artificial saliva is based on scientific publications on dental research. The composition is as follows:
Sodium Chloride 0.4 g/L
Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate 0.69 g/L
Potassium Chloride 0.4 g/L
Calcium Chloride Dihydrate 0.906 g/L
Urea 1.0 g/L
Sodium Sulfide Nonahydrate 0.005 g/L
pH = 4.9 ± 0.1 @ 25 ± 0.4 °
SAE0148
Fusayama/Meyer Artificial Saliva
About This Item
Prodotti consigliati
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Is detailed compositions of this artificial saliva solution available?
1 risposta-