Documenti fondamentali
SAB5200003
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DLG4 antibody produced in mouse
clone 7E3, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-DLG4, Anti-PSD95, Anti-SAP90
Scegli un formato
100 μG
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7E3, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 100 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, bovine
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Dlg4(29495)
Specificità
Detects a ~100 kDa protein corresponding to the molecular mass of PSD-95 on SDS PAGE immunoblots. Additional cross-reactive bands are detected at ~80 kDa and ~50 kDa in rat and mouse samples.
Immunogeno
Recombinant rat PSD-95, Native Sequence
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)