Documenti
MABN68
Sigma-Aldrich
Anti-PSD95 Antibody, clone K28/43
clone K28/43, from mouse
Sinonimo/i:
Postsynaptic density protein 95, Synapse-associated protein 90, Tax interaction protein 15, discs large homolog 4, discs, large homolog 4 (Drosophila), post-synaptic density protein 95
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
K28/43, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DLG4(1742)
Descrizione generale
PSD95 (postsynaptic density 95) represent a class of anchoring proteins which serve to localize various neuronal ion channels to post-synaptic densities. PSD95 and related proteins contain PDZ domains, which interact with NMDA receptors and voltage-gated K+ channels via a ET/SXV motif in the cytoplasmic carboxyl terminus of the receptor channels.
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente a Tim3 umano.
Applicazioni
&
Analisi immunoistochimica:
Un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in IC. P. N., et al. (2005). Invest. Ophthalmol. Toxicol Sci. 46(11):4320-4327.).
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare PSD95 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Descrizione del bersaglio
Circa 95 kDa, osservato.
Linkage
Sostituisce: 04-1066
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2aκ monoclonale di topo purificata in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto di cervello di topo.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Vibeke M Bruinenberg et al.
Nutrients, 8(4), 185-185 (2016-04-23)
The inherited metabolic disease phenylketonuria (PKU) is characterized by increased concentrations of phenylalanine in the blood and brain, and as a consequence neurotransmitter metabolism, white matter, and synapse functioning are affected. A specific nutrient combination (SNC) has been shown to
Lu Yang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 24(48), 10846-10857 (2004-12-03)
The specification and organization of glutamatergic synaptic transmission require the coordinated interaction among glutamate receptors and their synaptic adaptor proteins closely assembled in the postsynaptic density (PSD). Here we investigated the interaction between NMDA receptors and metabotropic glutamate receptor 5
Maria Eriksson et al.
Biochemical and biophysical research communications, 361(1), 127-132 (2007-07-31)
When screening a brain cDNA library, we found that the N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR3A binds to microtubule-associated protein (MAP) 1S/chromosome 19 open reading frame 5 (C19ORF5). The interaction was confirmed in vitro and in vivo, and binding of MAP1S was
Keisuke Handa et al.
Journal of virology, 81(3), 1379-1389 (2006-11-24)
In most cervical cancers, DNAs of high-risk mucosotropic human papillomaviruses (HPVs), such as types 16 and 18, are maintained so as to express two viral proteins, E6 and E7, suggesting that they play important roles in carcinogenesis. The carboxy-terminal PDZ
Natalie Y Barnes et al.
Journal of neurochemistry, 104(6), 1637-1648 (2007-11-13)
Mutations in the genes encoding presenilins (PS1 and PS2) account for the majority of cases of early-onset Alzheimer's disease. PS1 and PS2 form the catalytic center of gamma-secretase, an enzyme responsible for intramembraneous proteolysis of several type I transmembrane proteins.