SAB4200709
Anti-Collagen Type IV antibody, Mouse monoclonal
clone col-94, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-col4a1/col4a2
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
col-94, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
monkey, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: 4-8 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL4A1(1282)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol