Vai a
AB769
Anticorpo anti-collagene di tipo IV
Chemicon®, from goat
Sinonimo/i:
Anti-Anti-BSVD, Anti-Anti-BSVD1, Anti-Anti-COL4A1s, Anti-Anti-PADMAL, Anti-Anti-RATOR
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
687,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
DB, ELISA, ICC, IHC
Citations:
159
687,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, bovine, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
suitability
not suitable for Western blot, not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL4A1(1282)
Immunogen
Collagene di tipo IV da placenta umana e bovina
Application
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Dot e Slot blotting: 1:100-1:500
ELISA: 1:1.000-1:4.000
Immunoistochimica indiretta (solo sezioni congelate): 1:10-1:40
Immunocitochimica: 1:10-1:20
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
La rivelazione del collagene di tipo IV con questo anticorpo è convalidata per l′uso nei saggi di DB, ELISA, IC e IH.
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Biochem/physiol Actions
Riconosce il collagene di tipo IV umano e bovino come dimostrato da un saggio ELISA. Meno del 10% di reattività crociata con il collagene di tipo I, II, III, V e VI. Può mostrare reattività con il collagene di tipo IV di altre specie. L'AB769 non è stato testato insieme ad altre proteine della matrice extracellulare (per es., laminina, fibronectina).
Physical form
Immunoglobulina purificata per affinità. Prima della purificazione, l'antisiero è stato adsorbito su sferette Sepharose 4B coniugate con collagene di tipo I, II, III, V e VI. Liquido in tampone borato salino, pH 8,2, senza azoturo di sodio.
Purificazione per immunoaffinità
Preparation Note
Conservare per 1 anno a 2–8°C dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Per massimizzare la quantità di prodotto recuperato, centrifugare il contenitore originale una volta scongelato prima di togliere il tappo.
Analysis Note
Controllo
Controllo positivo: Tessuto renale, muscolare, tendineo, splenico
Controllo negativo: neuroni/glia.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MAB3326AB758AB758B
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
biotin conjugate
biological source
goat
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
goat
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
species reactivity
human, bovine, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, bovine
species reactivity
bovine, human
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
1330-43-4 + 10043-35-3
CAS No.
1330-43-4 + 10043-35-3
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)