SAB4200678
Anti-Collagen Type I antibody, Mouse monoclonal
clone COL-1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Collagen Type I antibody produced in mouse, OI4, alpha 1, alpha 2, collagen, type I
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
COL-1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
pig, rat, human, deer, bovine
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 1-2 μg/mL using recombinant human collagen, expressed in Nicotiana tabacum
immunohistochemistry: 3.5-7 μg/mL using frozen sections of human tonsil, human tongue or pig tongue
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL1A1(1277)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)