MAB3326
Anti-Collagen Type IV Antibody, 7S Domain, clone IV-4H12
clone IV-4H12, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-BSVD, Anti-COL4A1s, Anti-PADMAL, Anti-RATOR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IV-4H12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL4A1(1282)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: human placental tissues.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2