SAB4200749
Anti-Collagen Type III (COL3A1) Antibody
mouse monoclonal, FH-7A
Sinonimo/i:
Anti-COL3A1, Anti-Collagen alpha-1(III) chain
Scegli un formato
459,00 €
Scegli un formato
About This Item
459,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Collagen Type III antibody, Mouse monoclonal, clone FH-7A, purified from hybridoma cell culture
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FH-7A, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~70 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded rat skin sections.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL3A1(1281)
Descrizione generale
Monoclonal anti-collagen type III specifically recognizes native and denatured collagen type III from human 1 and rat 2 origin. It does not recognize collagen types I, II, IV, V, VI and X.
Collagen type III, also known as collagen α-1(III) (COL3A1), is encoded by the gene mapped to human chromosome 2q24.3-q31. It is the highly expressed collagen in blood vessels and hollow organs.
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
in a Family with Aortic Aneurysms