Documenti
AB9702
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-tirosina idrossilasi
Chemicon®, from chicken
Sinonimo/i:
TH
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TH(7054)
Specificità
Recognizes Tyrosine Hydroxylase
Immunogeno
Synthetic peptides from human/mouse Tyrosine Hydroxylase
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica:
1:500 - 1:5.000
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anti-tirosina idrossilasi è un anticorpo mirato contro la tirosina idrossilasi per l′uso nei saggi di IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Marcatori neuronali & gliali
Stato fisico
Affinity purified chicken IgY. Per realizzare questo prodotto sono stati combinati quattro anticorpi diversi. Liquido in PBS, pH 7,2, con glicerolo 50% e azoturo di sodio 0,02%.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Thomas Andreska et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(33), 6289-6308 (2020-07-12)
Motor learning depends on synaptic plasticity between corticostriatal projections and striatal medium spiny neurons. Retrograde tracing from the dorsolateral striatum reveals that both layer II/III and V neurons in the motor cortex express BDNF as a potential regulator of plasticity
Ying Cao et al.
Protein & cell, 9(6), 527-539 (2018-03-29)
Sympathetic arborizations act as the essential efferent signals in regulating the metabolism of peripheral organs including white adipose tissues (WAT). However, whether these local neural structures would be of plastic nature, and how such plasticity might participate in specific metabolic
Antonella Meloni et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 104(1), 150-162 (2018-10-20)
In autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy (APECED), autoantibodies (AutoAbs) labeling brain neurons were reported; conversely, brain MRI alterations associated with these AutoAbs were never reported. To describe brain alterations in APECED and to correlate them with AutoAbs against glutamic acid decarboxylase (GAD)
Ryan M Grippo et al.
Current biology : CB, 27(16), 2465-2475 (2017-08-07)
Dopamine (DA) neurotransmission controls behaviors important for survival, including voluntary movement, reward processing, and detection of salient events, such as food or mate availability. Dopaminergic tone also influences circadian physiology and behavior. Although the evolutionary significance of this input is
Weizhao Chen et al.
eLife, 11 (2022-05-11)
Lineage reprogramming of resident glial cells to dopaminergic neurons (DAns) is an attractive prospect of the cell-replacement therapy for Parkinson's disease (PD). However, it is unclear whether repressing polypyrimidine tract binding protein 1 (PTBP1) could efficiently convert astrocyte to DAns