Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti
A5316
Sigma-Aldrich
Anti-actinaβ monoclonale
clone AC-74, ascites fluid
Sinonimo/i:
Actin Antibody Sigma, Beta Actin Antibody, Beta Actin Antibody - Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse, Beta Actin Antibody Sigma, Sigma Beta Actin Antibody
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AC-74, monoclonal
PM
antigen 42 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured human or chicken fibroblasts
western blot: 1:5,000 using cultured human or chicken fibroblast cell extracts
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Descrizione generale
Riconosce un epitopo situato sulla parte terminale azotata della isoforma- β dell′actina. Marca specificamente-actina- β in una vasta gamma di tessuti e specie. Nella colorazione per immunofluorescenza di sezioni criogeniche ultrasottili di ventrigli di pollo, l′anticorpo marca i corpi densi, i canali longitudinali che connettono corpi densi consecutivi che sono anche occupati da desmina e la placca densa associata alla membrana. L′anticorpo non reagisce con muscolo adulto cardiaco o scheletrico (se si eccettuano tracce dovute a contaminazione del campione con cellule non appartenenti a muscoli) o con cellule che esprimono actina-β nella ameba Dictyostelium discoideum. L′epitopo riconosciuto dall′anticorpo è resistente ai processi di fissazione in formalina e di inclusione in paraffina. B5, methacarn, etanolo o soluzioni di ‘Bouin′ possono inoltre essere usati come fissativi. L′anticorpo può essere impiegato come sonda per actinaβcome un controllo interno nei metodi a immunoblotting.
Actin is a highly conserved protein that is a major component of both the cytoskeletal and contractile structures in all cell types. It varies in amount, being related to the type of differentiation and to the functional state of cells and tissues. Actin can be found in two different forms of aggregation, the globular or the fibrillar state, and at least six distinct isoforms occur in vertebrates. The actins exhibit over 90% sequence homology, but each isoform has a unique NH2-terminal sequence. The isoforms are comprised of three α actins (skeletal, cardiac, smooth), one β actin (β-non-muscle) and two γ actins (γ smooth muscle and γ non-muscle). ACTB (actin β) gene codes for β-actin. It is a cytoskeletal housekeeping protein. It is present in the cytoplasm. The ACTB gene is located on human chromosome 7p22.1.
Monoclonal Anti-β-Actin (mouse IgG2a isotype) is derived from the AC-74 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Immunogeno
Peptide citoplasmico con terminale azotato dell′actina lievemente modificata β, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, coniugato con KLH.
Applicazioni
Analisi Western blot di lisati di cellule MDCK sono state eseguite con l′uso di anticorpo monoclonale anti-actina come anticorpo primario.
Anticorpo monoclonale murino anti-actina usato come controllo di carico per l′analisi Western blot di proteine immunoprecipitate da coculture di gangli della radice dorsale di ratti.
Monoclonal mouse anti-actin antibody was used as a loading control for western blot analysis of immunoprecipitated proteins from rat dorsal root ganglion cocultures.
Mouse Monoclonal Anti-β-Actin antibody has been used for western blot analyses. The antibody can also be used for immunohistochemistry, indirect immunofluorescence (1:1,000) using cultured human or chicken fibroblasts, and indirect ELISA.
Western blot analysis of MDCK cell lysates were performed using monoclonal anti-actin antibody as a primary antibody.
Monoclonal Anti-β-Actin antibody has been used in western blotting.
Mouse Monoclonal Anti-β-Actin antibody has been used for western blot analyses. The antibody can also be used for immunohistochemistry, indirect immunofluorescence (1:1,000) using cultured human or chicken fibroblasts, and indirect ELISA.
Azioni biochim/fisiol
The two major cytoskeletal proteins implicated in cell motility are actin and myosin. Actin and myosin are constituents of many cell types and are involved in a myriad of cellular processes including locomotion, secretion, cytoplasmic streaming, phagocytosis, and cytokinesis. β-Actin (ACTB) modulates cell growth, migration and the G-actin pool. Mutations in ACTB leads to pleiotropic developmental disorder. It recognizes an epitope located on the N-terminal end of the β-isoform of actin. It specifically labels β-actin in a wide variety of tissues and species. In immunofluorescent staining of chicken gizzard ultrathin cryosections, the antibody labels the dense bodies, the longitudinal channels linking consecutive dense bodies that are also occupied by desmin and the membrane-associated dense plaque. The antibody does not react with adult cardiac or skeletal muscle (besides traces due to contamination of the sample with non-muscle cells) or with β-actin expressing cells in Dictyostelium discoideum amoeba. The epitope recognized by the antibody is resistant to formalin-fixation and paraffin-embedding. B5, methacarn, ethanol or Bouin′s solutions may be also used as fixatives. The antibody can be used as probes for β-actin as an internal control in immunoblotting.
Stato fisico
The product is provided as ascites fluid containing 0.1% sodium azide as a preservative.
Stoccaggio e stabilità
For continuous use, store at 2-8 °C for up to one month. For extended storage, solution may be frozen in working aliquots. Repeated freezing and thawing is not recommended. Storage in "frost-free" freezers is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify by centrifugation before use.
Altre note
To view an Actin antibody selection guide, please visit www.sigmaaldrich.com/actin.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Myc confers androgen-independent prostate cancer cell growth.
Bernard D, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 112(11), 1724-1731 (2003)
Heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor links hepatocyte priming with cell cycle progression during liver regeneration.
Mitchell C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 280(4), 2562-2568 (2005)
Lulu Huang et al.
Nucleic acid therapeutics, 29(4), 175-186 (2019-05-10)
Efforts to develop treatments for diseases caused by nonsense mutations have focused on identification of small molecules that promote translational read-through of messenger RNAs (mRNAs) harboring nonsense stop codons to produce full-length proteins. However, to date, no small molecule read-through
Functional thermogenic beige adipogenesis is inducible in human neck fat.
Lee P, et al.
International Journal of Obesity, 38(2), 170-170 (2014)
Actin isoform compartments in chicken gizzard smooth muscle cells.
North A J, et al.
Journal of Cell Science, 107, 445-455 (1994)