SAB4200468
Anti-JAM-A antibody, Mouse monoclonal
clone J10.4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-CD321, Monoclonal Anti-F11 receptor, Monoclonal Anti-F11R, Monoclonal Anti-JAM, Monoclonal Anti-JAM1, Monoclonal Anti-JAMA, Monoclonal Anti-JCAM, Monoclonal Anti-KAT, Monoclonal Anti-PAM-1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
J10.4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1.0-2.0 μg/mL using HepG2 or A431 or A549 total cell extracts
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... F11R(50848)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- staining for confocal microscopy[1]
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)