SAB4200095
Anti-PKM2 (isoform M2) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CTHBP, Anti-OIP3(OPA-interacting protein 3), Anti-PK3, Anti-PKM, Anti-Pyruvate Kinase, MUSCLE (isoform M1), Anti-TCB, Anti-THBP1 (thyroid hormone-binding protein, cytosolic)
Scegli un formato
380,00 €
Scegli un formato
About This Item
380,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~60 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human colon carcinoma
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using HT29 cell lysates
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PKM2(5315)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- chromatin immunoprecipitation (chip) assay
- western blotting[1]
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.