Documenti fondamentali
WH0005315M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PKM2 antibody produced in mouse
clone 5D2-3B3, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-CTHBP, Anti-MGC3932, Anti-OIP3, Anti-PK3, Anti-PKM, Anti-TCB, Anti-THBP1, Anti-pyruvate kinase, muscle
Scegli un formato
200 μL
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1758
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1758
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5D2-3B3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PKM2(5315)
Descrizione generale
The embryonic pyruvate kinase M2 (PKM2) is one of the isoforms of pyruvate kinases (PK), found in mammals. It is coded by the PKM2 gene mapped to human chromosome 15q23. PKM2 is expressed in all cells excluding adult muscle, brain and liver. This protein is usually present as an active tetrameric form.
Immunogeno
PKM2 (AAH07640.1, 1 a.a. ~ 531 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSKPHSEAGTAFIQTQQLHAAMADTFLEHMCRLDIDSPPITARNTGIICTIGPASRSVETLKEMIKSGMNVARLNFSHGTHEYHAETIKNVRTATESFASDPILYRPVAVALDTKGPEIRTGLIKGSGTAEVELKKGATLKITLDNAYMEKCDENILWLDYKNICKVVEVGSKIYVDDGLISLQVKQKGADFLVTEVENGGSLGSKKGVNLPGAAVDLPAVSEKDIQDLKFGVEQDVDMVFASFIRKASDVHEVRKVLGEKGKNIKIISKIENHEGVRRFDEILEASDGIMVARGDLGIEIPAEKVFLAQKMMIGRCNRAGKPVICATQMLESMIKKPRPTRAEGSDVANAVLDGADCIMLSGETAKGDYPLEAVRMQHLIAREAEAAIYHLQLFEELRRLAPITSDPTEATAVGAVEASFKCCSGAIIVLTKSGRSAHQVARYRPRAPIIAVTRNPQTARQAHLYRGIFPVLCKDPVQEAWAEDVDLRVNFAMNVGKARGFFKKGDVVIVLTGWRPGSGFTNTMRVVPVP
Applicazioni
Monoclonal Anti-PKM2 antibody has been used in western blotting.
Azioni biochim/fisiol
The embryonic pyruvate kinase M2 (PKM2) controls β-catenin transactivation. It plays an important role in aerobic glycolysis or the warburg effect. PKM2 induce gene transcription and tumorigenesis.
Stato fisico
Solution
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mutant p53 and mTOR/PKM2 regulation in cancer cells
Dando I, et al.
IUBMB Life, 68(9), 722-726 (2016)
The antioxidant uncoupling protein 2 stimulates hnRNPA2/B1, GLUT1 and PKM2 expression and sensitizes pancreas cancer cells to glycolysis inhibition
Brandi J, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 101, 305-316 (2016)
Pyruvate kinase isoenzyme M2 expression correlates with survival of cardiomyocytes after allogeneic rat heterotopic heart transplantation
Shi J, et al.
Pathology Research and Practice (2015)
PKM2 Phosphorylates Histone H3 and Promotes Gene Transcription and Tumorigenesis
Yang W, et al.
Cell (2014)
Ilaria Dando et al.
IUBMB life, 68(9), 722-726 (2016-07-08)
Mutations of TP53 gene are the most common feature in aggressive malignant cells. In addition to the loss of the tumor suppressive role of wild-type p53, hotspot mutant p53 isoforms display oncogenic proprieties notoriously referred as gain of functions (GOFs)
Articoli
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.