SAB4200201
Anti-Cyclophilin B antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CYP-S1, Anti-CYPB, Anti-OI9, Anti-PPIB, Anti-PPIase B, Anti-S-cyclophilin, Anti-SCYLP, Anti-cyclophilin-like protein, Anti-peptidyl-prolyl cis-trans isomerase B, Anti-peptidylprolyl isomerase B, Anti-rotamase B
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~20 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, monkey, mouse
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using mouse 3T3 cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human HepG2 and rat NRK cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPIB(5479)
mouse ... Ppib(19035)
Descrizione generale
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- in immunocapture-polymerase chain reaction (PCR) to study the interactions between CypB and Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) coat protein (CP).
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)