Documenti fondamentali
SAB1402802
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HBG1 antibody produced in mouse
clone 1G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HBGA, HBGR, HSGGL1, PRO2979
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~42.28 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HBG1(3047)
Descrizione generale
The gamma globin genes (HBG1 and HBG2) are normally expressed in the fetal liver, spleen and bone marrow. Two gamma chains together with two alpha chains constitute fetal hemoglobin (HbF) which is normally replaced by adult hemoglobin (HbA) at birth. In some beta-thalassemias and related conditions, gamma chain production continues into adulthood. The two types of gamma chains differ at residue 136 where glycine is found in the G-gamma product (HBG2) and alanine is found in the A-gamma product (HBG1). The former is predominant at birth. The order of the genes in the beta-globin cluster is: 5′-epsilon -- gamma-G -- gamma-A -- delta -- beta--3′. (provided by RefSeq)
Immunogeno
HBG1 (AAH10913, 1 a.a. ~ 147 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGHFTEEDKATITSLWGKVNVEDAGGETLGRLLVVYPWTQRFFDSFGNLSSASAVMGNPKVKAHGKKVLTSLGDAIKHLDDLKGTFAQLSELHCDKLHVDPENFKLLGNVLVTVLAIHFGKEFTPEVQASWQKMVTGVASALSSRYH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)