Documenti fondamentali
Z175714
Sigma-Aldrich
Aldrich® Oldershaw distilling column
no. of plates: 10
, I.D. × O.D. 28 mm × 64 mm, Joints: ST/NS 29/42 (2)
Scegli un formato
1 EA
5.530,00 €
5.530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
5.530,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
5.530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
Joints: ST/NS29/42 (2)
Diam. int. × diam. est.
28 mm × 64 mm
Dimens. colonna
~495 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Vacuum-jacketed, strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing. Consists of a series of sealed-in, perforated plates, each of which has a drain tube to direct condensed distillate to next lower plate and a weir to maintain uniform liquid level.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)