Vai a
S3386
Sorbitan sesquioleate
nonionic surfactant
Sinonimo/i:
Arlacel® 83, Span® 83
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
50,90 €
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
159,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
232-360-1
MDL number:
50,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
corn
Quality Segment
vapor pressure
0.81 psi ( 20 °C)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)C1OC[C@H](O)[C@H]1O.OC[C@@H](O)C2OC[C@H](O)[C@H]2O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/3C18H34O2.2C6H12O5/c3*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;2*7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3*9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);2*3-10H,1-2H2/b3*10-9-;;/t;;;2*3-,4+,5-,6-/m...11/s1
InChI key
SPFRYHCSFBFNTR-RKGWDQTMSA-N
General description
Sorbitan sesquioleate (SSO) is a sorbitol derivative emulsifier. It is a common emulsifier component in topical corticosteroids, topical antibiotics, topical antifungals, moisturizing creams and lotions and topical retinoids.
Biochem/physiol Actions
Sorbitan sesquioleate is useful as a stabilizing agent in polymerization process to produce spherical acrylamide beads. It has been used in many topical agents. SSO have recently been implicated in allergic dermatitis.
Other Notes
Fatty acid composition: Oleic acid (C18:1) approx. 70%; balance primarily palmitic acid (C16:0), stearic acid (C18:0) and linoleic acid (C18:2).
Legal Information
Arlacel is a registered trademark of Croda International PLC
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
W302805W302902388920
D-sorbitolo FCC, FG
Sigma-Aldrich
W302902
D-sorbitolo
biological source
corn
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
-
form
crystals or granules, powder or chunks
form
solid
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)