S4322
Anti-Sirt6 (N-terminal)
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-NAD-dependent deacetylase sirtuin 6, Anti-SIR2-like protein 6, Anti-SIR2L6
Scegli un formato
109,00 €
Scegli un formato
About This Item
109,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~40 kDa
Reattività contro le specie
rat (predicted), mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human 293 cells transfected with Sirt6
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SIRT6(51548)
rat ... Sirt6(299638)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)