ZRB1505
Anti-SIRT6 Antibody, clone 1O6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Sirtuin-6;NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-6;EC:2.3.1.286;Regulatory protein SIR2 homolog 6;SIR2-like protein 6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1O6, recombinant monoclonal
Descrizione
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 39.12 kDa
observed mol wt ~40 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Rat Brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected SIRT6 in Rat Brain tissue lysate.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SIRT6 in A431 and NIH3T3 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SIRT6 peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1