SRP3108
Maspin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Protease inhibitor 5, SerpinB5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
42.2 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SERPINB5(5268)
Descrizione generale
Recombinant human Maspin is a 42.2kDa non-glycosylated protein containing 375 amino acid residues.
Azioni biochim/fisiol
Recombinant human Maspin is a 42.2kDa non-glycosylated protein containing 375 amino acid residues.
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3